Malonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
136441-1KG
136441-250G
SIAL136441-1KGEA
706
PLN
SIAL136441-1KG
SIAL136441-250G
Malonian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Malonian dimetylu
Formuła:
C₅H₈O₄ MW: 132.12 g/mol Temp. Wrzenia: 181 Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008460 Numer CAS: 108-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-597-8 Klasyfikacja Merck : 12,06169 |