Drukuj
Malonian dimetylu ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
8.00899.0100EA 123 PLN
8.00899.0100 8.00899.0500 8.00899.1000 8.00899.9025
Malonian dimetylu ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Malonian dimetylu
Formuła: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 181
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008460
Numer CAS: 108-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-597-8
Klasyfikacja Merck : 12,06169
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.151 - 1.155
Identity (IR) passes test
Boiling Point 181 - 183 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.4 %(V)
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 440 °C