Malonian dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
A11007.22
A11007.0E
A11007.36
A11007.22EA
200
PLN
A11007.22
A11007.0E
A11007.36
Malonian dimetylu ≥98%
Malonian dimetylu
Purity: 98+%
CAS No.: 108-59-8
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -62°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 774261
Merck Reference: 14,6096
MDL No.: MFCD00008460
Formuła:
C₅H₈O₄ MW: 132.12 g/mol Temp. Wrzenia: 180…181 °C Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 1.156 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008460 Numer CAS: 108-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-597-8 Klasyfikacja Merck : 12,06169 |