Malonian dimetylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010
220702500
220700051
220700010.EA
656
PLN
220700010.
220702500.
220700051.
Malonian dimetylu 99+%
Malonian dimetylu
Formuła:
C₅H₈O₄ MW: 132.12 g/mol Temp. Wrzenia: 180…181 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –62 °C Gęstość: 1.156 g/cm³ Temp. Zapłonu: 90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008460 Numer CAS: 108-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-597-8 Klasyfikacja Merck : 12,06169 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Free acid | ≤0.1 % (as malonic acid) |