Drukuj
malonian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237507-10KG W237507-1KG W237507-25KG W237507-SAMPLE
SIALW237507-10KGEA 1230 PLN
SIALW237507-10KG SIALW237507-1KG SIALW237507-25KG SIALW237507-SAMPLE
malonian dietylu, Sigma-Aldrich®
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856