Drukuj
malonian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D97754-1KG D97754-2.5KG D97754-25G D97754-500G
SIALD97754-1KGEA 358 PLN
SIALD97754-1KG SIALD97754-2.5KG SIALD97754-25G SIALD97754-500G
malonian dietylu, Sigma-Aldrich®
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856