Drukuj
malonian dietylu ≥98.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00898.0100 8.00898.0500 8.00898.1000 8.00898.2500
8.00898.0100EA 145 PLN
8.00898.0100 8.00898.0500 8.00898.1000 8.00898.2500
malonian dietylu ≥98.0% (by GC) do syntezy, Sigma-Aldrich®
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.053 - 1.057
Identity (IR) passes test
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (40 °C)
Flash Point 90 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4135 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 12.8 %(V)
Density 1.055 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794