Drukuj
malonian dietylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
114450010 114450250 114455000 114450025 114450100
114450010.EA 497 PLN
114450010. 114450250. 114455000. 114450025. 114450100.
malonian dietylu 99+%
malonian dietylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 199 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,055 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009195
Numer CAS: 105-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-305-9
Klasyfikacja Merck : 13,03856
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %