Sebacynian dimetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,10-Decanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, Sebacic acid dimethyl ester
L15805.22
L15805.36
L15805.22EA
320
PLN
L15805.22
L15805.36
Sebacynian dimetylu ≥97%
Sebacynian dimetylu
Purity: 97%
CAS No.: 106-79-6
Molecular Formula: CH3O2C(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 230.31
Flash Point: 145°(293°F)
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 287-289°
Beilstein Reference: 1785523
MDL No.: MFCD00008472
Formuła:
C₁₂H₂₂O₄ Temp. Wrzenia: 287…289 °C Temp. topnienia: 25…28 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 145 °C (293 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008472 Numer CAS: 106-79-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-431-4 |