Drukuj
Sebacynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W237604-10KG-K W237604-1KG-K
SIALW237604-10KG-KEA 7050 PLN
SIALW237604-10KG-K SIALW237604-1KG-K
Sebacynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Sebacynian dietylu
Formuła: C₁₄H₂₆O₄
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009219
Numer CAS: 110-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-764-5