Drukuj
Sebacynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
246077-100ML 246077-500ML
SIAL246077-100MLEA 321 PLN
SIAL246077-100ML SIAL246077-500ML
Sebacynian dietylu, Sigma-Aldrich®
Sebacynian dietylu
Formuła: C₁₄H₂₆O₄
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009219
Numer CAS: 110-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-764-5