sebacynian dibutylu ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
A18231.36
A18231.22
A18231.36EA
858
PLN
A18231.36
A18231.22
sebacynian dibutylu ≥90%
sebacynian dibutylu
Purity: 94%
CAS No.: 109-43-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3O2C(CH2)8CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 314.47
Flash Point: 178°(352°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -11°
Boiling Point: 344-345°
Beilstein Reference: 1798308
MDL No.: MFCD00027218
Formuła:
C₁₈H₃₄O₄ MW: 314.47 g/mol Temp. Wrzenia: 344…345 °C Temp. topnienia: –11 °C Gęstość: 0.94 Temp. Zapłonu: 178 °C (352 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027218 Numer CAS: 109-43-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-672-5 |