Drukuj
sebacynian dibutylu 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
406650010 406652500 406650025
ACRO406650010EA 866 PLN
ACRO406650010 ACRO406652500 ACRO406650025
sebacynian dibutylu 93%
sebacynian dibutylu
Formuła: C₁₈H₃₄O₄
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00027218
Numer CAS: 109-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-672-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA