Drukuj
sebacynian bis(2-etyloheksylo), Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
84818-25ML 84818-5ML
84818-25MLEA 1680 PLN
84818-25ML 84818-5ML
sebacynian bis(2-etyloheksylo), Supelco®
sebacynian bis(2-etyloheksylo)
Formuła: C₂₆H₅₀O₄
Temp. Wrzenia: 435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009497
Numer CAS: 122-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-558-8
Klasyfikacja Merck : 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120480b47b72f4bd6af2279cceed205f7d5fc5a5&vid=fbe8a6088bd7040db88932db94614744b10ff03f&prid=web&clid=SAPDAM