Drukuj
sebacynian bis(2-etyloheksylo), TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
23399.296EA 453 PLN
23399.296 23399.460
sebacynian bis(2-etyloheksylo), TECHNICAL
sebacynian bis(2-etyloheksylo)
Formuła: C₂₆H₅₀O₄
Temp. Wrzenia: 435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009497
Numer CAS: 122-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-558-8
Klasyfikacja Merck : 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test