Drukuj
sebacynian bis(2-etyloheksylo) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14576.1000 8.14576.9010
8.14576.1000EA 336 PLN
8.14576.1000 8.14576.9010
sebacynian bis(2-etyloheksylo) for synthesis, Sigma-Aldrich®
sebacynian bis(2-etyloheksylo)
Formuła: C₂₆H₅₀O₄
Temp. Wrzenia: 435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009497
Numer CAS: 122-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-558-8
Klasyfikacja Merck : 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 426.68 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)