sebacynian bis(2-etyloheksylo) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
A16049.AK
A16049.AU
A16049.0J
A16049.AKEA
360
PLN
A16049.AK
A16049.AU
A16049.0J
sebacynian bis(2-etyloheksylo) 95%
sebacynian bis(2-etyloheksylo)
Purity: 95%
CAS No.: 122-62-3
Molecular Formula: C26H50O4
Formula Weight: 426.68
Flash Point:
Formuła:
C₂₆H₅₀O₄ Temp. Wrzenia: 211…213 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 0,914 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009497 Numer CAS: 122-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-558-8 Klasyfikacja Merck : 14,1251 |