Drukuj
sebacynian bis(2-etyloheksylo) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1,10-Decanedioic acid di(2-ethylhexyl) ester, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester
269920010 269920025 269920100
ACRO269920010EA 749 PLN
ACRO269920010 ACRO269920025 ACRO269920100
sebacynian bis(2-etyloheksylo) 97%
sebacynian bis(2-etyloheksylo)
Formuła: C₂₆H₅₀O₄
Temp. Wrzenia: 212 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009497
Numer CAS: 122-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-558-8
Klasyfikacja Merck : 13,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=689b9837fe6dd360b0805997dc4becc04db9113e&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %