Drukuj
3-Merkaptopropionian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
108987-100G 108987-500G 108987-5G
SIAL108987-100GEA 297 PLN
SIAL108987-100G SIAL108987-500G SIAL108987-5G
3-Merkaptopropionian metylu, Sigma-Aldrich®
3-Merkaptopropionian metylu
Formuła: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 54
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004895
Numer CAS: 2935-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-912-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III