3-Merkaptopropionian metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
B20718.14
B20718.22
B20718.36
AB125573.0025
AB125573.0100
B20718.14EA
254
PLN
B20718.14
B20718.22
B20718.36
ABCRAB125573.0025
ABCRAB125573.0100
3-Merkaptopropionian metylu ≥98%
3-Merkaptopropionian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2935-90-2
Molecular Formula: HSCH2CH2CO2CH3
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 1742952
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004895
Formuła:
C₄H₈O₂S MW: 120.17 g/mol Temp. Wrzenia: 164 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 1.085 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004895 Numer CAS: 2935-90-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-912-4 Jednostka: 1228 |