Drukuj
3-Merkaptopropionian metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 153 PLN
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
3-Merkaptopropionian metylu 98%
3-Merkaptopropionian metylu
Formuła: C₄H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 54 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Numer MDL: MFCD00004895
Numer CAS: 2935-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-912-4
Jednostka: 3071
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %