Drukuj
Weglan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
D152927-1L D152927-500ML
SIALD152927-1LEA 469 PLN
SIALD152927-1L SIALD152927-500ML
Weglan dimetylu, Sigma-Aldrich®
Weglan dimetylu
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 90 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008420
Numer CAS: 616-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-478-4
Jednostka: 1161
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06117