Drukuj
Weglan dimetylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
116120025 116125000 116120010 116120100
ACRO116120025EA 1030 PLN
ACRO116120025 ACRO116125000 ACRO116120010 ACRO116120100
Weglan dimetylu 99%
Weglan dimetylu
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 90 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2…4 °C
Gęstość: 1,069 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008420
Numer CAS: 616-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-478-4
Jednostka: 1161
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06117
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3672 to 1.3692 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤30 APHA
Acidity (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.2 % (GC)
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Titrable base ≤0.0004 meq/g
KMnO4-reducing substance Passes test
K2Cr2O7-reducing substance Passes test