Drukuj
Weglan dietylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
8.02898.0100EA 111 PLN
8.02898.0100 8.02898.0500 8.02898.1000
Weglan dietylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Weglan dietylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 127 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009107
Numer CAS: 105-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-311-1
Jednostka: 2366
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03815
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -43 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.384 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 11.0 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 445 °C
Evaporation number 14
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid