Drukuj
Weglan dietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
114220010 114220025 114225000 114220100 114221000
ACRO114220010EA 408 PLN
ACRO114220010 ACRO114220025 ACRO114225000 ACRO114220100 ACRO114221000
Weglan dietylu 99%
Weglan dietylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 126…128 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,975 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009107
Numer CAS: 105-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-311-1
Jednostka: 2366
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,03815
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 0.01 % Citric acid
Relative density (20/4°C) 1.026 to 1.036
Acid value ≤5 mg KOH/g