Drukuj
Mirystynian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetradecylic acid methyl ester, Myristic acid methyl ester, Tetradecanoic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272205-1KG-K W272205-20KG-K W272205-8KG-K
SIALW272205-1KG-KEA 475 PLN
SIALW272205-1KG-K SIALW272205-20KG-K SIALW272205-8KG-K
Mirystynian metylu, Sigma-Aldrich®
Mirystynian metylu
Formuła: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242.4 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 18
Gęstość: 0.86715 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 140
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008983
Numer CAS: 124-10-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-680-1