Mirystynian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10257.18
A10257.30
A10257.18EA
239
PLN
A10257.18
A10257.30
Mirystynian metylu ≥99%
Mirystynian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 124-10-7
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₃₀O₂ Temp. Wrzenia: 323 °C Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 0,855 Temp. Zapłonu: >112 °C (234 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008983 Numer CAS: 124-10-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-680-1 |