Drukuj
Mirystynian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W244503-1KG-K W244503-20KG-K W244503-4KG-K W244503-9KG-K
SIALW244503-1KG-KEA 596 PLN
SIALW244503-1KG-K SIALW244503-20KG-K SIALW244503-4KG-K SIALW244503-9KG-K
Mirystynian etylu, Sigma-Aldrich®
Mirystynian etylu
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008984
Numer CAS: 124-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-675-4