Drukuj
Mirystynian etylu
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
10008197-100 10008197-500 10008197-1
CAYM10008197-100EA 155 PLN
CAYM10008197-100 CAYM10008197-500 CAYM10008197-1
Mirystynian etylu
Mirystynian etylu
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008984
Numer CAS: 124-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-675-4