Mirystynian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
A11646.AE
A11646.AP
A11646.AEEA
351
PLN
A11646.AE
A11646.AP
Mirystynian etylu ≥98%
Mirystynian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 124-06-1
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Weak
Melting Point: 12°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1776382
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00008984
Formuła:
C₁₆H₃₂O₂ Temp. Wrzenia: 295 °C Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 0,860 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008984 Numer CAS: 124-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-675-4 Klasyfikacja Merck : 14,6333 |