Drukuj
Mirystynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W355690-1KG-K W355690-20KG-K W355690-8KG-K
SIALW355690-1KG-KEA 425 PLN
SIALW355690-1KG-K SIALW355690-20KG-K SIALW355690-8KG-K
Mirystynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Mirystynian izopropylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…1 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008982
Numer CAS: 110-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-751-4
Klasyfikacja Merck : 13,05235