Drukuj
Mirystynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
172472-1L 172472-25ML
SIAL172472-1LEA 899 PLN
SIAL172472-1L SIAL172472-25ML
Mirystynian izopropylu, Sigma-Aldrich®
Mirystynian izopropylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…1 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008982
Numer CAS: 110-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-751-4
Klasyfikacja Merck : 13,05235