Drukuj
Mirystynian izopropylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500
8.22102.0100EA 157 PLN
8.22102.0100 8.22102.1000 8.22102.2500
Mirystynian izopropylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Mirystynian izopropylu
Formuła: C₁₇H₃₄O₂
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0…1 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008982
Numer CAS: 110-27-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-751-4
Klasyfikacja Merck : 13,05235
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.05 mg/l (20 °C)
Molar Mass 270.45 g/mol
Boiling Point 140 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
Viscosity kinematic 6.57 mm2/s (20 °C)