Mirystynian izopropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
A18111.AP
A18111.AE
A18111.0F
A18111.APEA
709
PLN
A18111.AP
A18111.AE
A18111.0F
Mirystynian izopropylu ≥98%
Mirystynian izopropylu
Purity: 98%
CAS No.: 110-27-0
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 270.46
Flash Point: 152°(306°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.85
Appearance: Colourless
Boiling Point: 191-194°/20mm
MDL No.: MFCD00008982
Formuła:
C₁₇H₃₄O₂ Temp. Wrzenia: 191…194 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 0…1 °C Gęstość: 0,85 Temp. Zapłonu: 152 °C (306 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008982 Numer CAS: 110-27-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-751-4 Klasyfikacja Merck : 13,05235 |