Drukuj
Propionian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
109258-100ML 109258-500ML
SIAL109258-100MLEA 216 PLN
SIAL109258-100ML SIAL109258-500ML
Propionian metylu, Sigma-Aldrich®
Propionian metylu
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.7
Temp. topnienia: –87 °C
Gęstość: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009306
Numer CAS: 554-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-060-4
Jednostka: 1248
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06191