Propionian metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propanoic acid methyl ester
A14944.0F
A14944.AE
A14944.AP
A14944.0FEA
2830
PLN
A14944.0F
A14944.AE
A14944.AP
Propionian metylu ≥99%
Propionian metylu
Purity: 99%
CAS No.: 554-12-1
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH3
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -2°(28°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.915
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -88°
Boiling Point: 78-80°
Beilstein Reference: 1737628
Merck Reference: 14,6112
UN No.: 1248
MDL No.: MFCD00009306
Formuła:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Temp. Wrzenia: 78…80 °C Temp. topnienia: –88 °C Gęstość: 0.915 Temp. Zapłonu: –2 °C (28 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009306 Numer CAS: 554-12-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-060-4 Jednostka: 1248 Klasyfikacja Merck : 12,06191 |