Drukuj
Propionian metylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propanoic acid methyl ester
149050010 149052500
149050010.EA 714 PLN
149050010. 149052500.
Propionian metylu 99+%
Propionian metylu
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.7
Temp. topnienia: –88 °C
Gęstość: 0.915 g/cm³
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009306
Numer CAS: 554-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-060-4
Jednostka: 1248
Klasyfikacja Merck : 12,06191
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g