Drukuj
Propionian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu propionowego
M-Clarity™ quality level = MQ100
112305-1L 112305-25ML 112305-500ML
SIAL112305-1LEA 286 PLN
SIAL112305-1L SIAL112305-25ML SIAL112305-500ML
Propionian etylu, Sigma-Aldrich®
Propionian etylu
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 210
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009308
Numer CAS: 105-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-291-4
Jednostka: 1195
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03878