Propionian etylu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ester etylowy kwasu propionowego
15498.A1
15498.D5
15498.A1EA
390
PLN
15498.A1
15498.D5
Propionian etylu
Propionian etylu
CAS No.: 105-37-3
Molecular Formula: CH3CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.891
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: -73°
Boiling Point: 99°
Beilstein Reference: 506287
Merck Reference: 14,3847
UN No.: 1195
MDL No.: MFCD00009308
Formuła:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Temp. Wrzenia: 99 °C Temp. topnienia: –73 °C Gęstość: 0.891 Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009308 Numer CAS: 105-37-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-291-4 Jednostka: 1195 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,03878 |