Drukuj
Propionian butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221104-1KG-K W221104-20KG-K W221104-9KG-K
SIALW221104-1KG-KEA 626 PLN
SIALW221104-1KG-K SIALW221104-20KG-K SIALW221104-9KG-K
Propionian butylu, Sigma-Aldrich®
Propionian butylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009448
Numer CAS: 590-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-669-5
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,01623