Propionian butylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propionic acid butyl ester
B20125.22
B20125.36
B20125.22EA
235
PLN
B20125.22
B20125.36
Propionian butylu ≥99%
Propionian butylu
Purity: 99%
CAS No.: 590-01-2
Molecular Formula: CH3CH2CO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(101°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 144-146°
Merck Reference: 14,1587
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009448
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 144…146 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0.87 Temp. Zapłonu: 38 °C (101 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009448 Numer CAS: 590-01-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-669-5 Jednostka: 3272 Klasyfikacja Merck : 12,01623 |