Drukuj
Propionian butylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
269480010 269482500
ACRO269480010EA 574 PLN
ACRO269480010 ACRO269482500
Propionian butylu 99+%
Propionian butylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009448
Numer CAS: 590-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-669-5
Jednostka: 1914
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,01623
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %