Walerianian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
A14854.0FEA
1600
PLN
A14854.0F
A14854.AE
A14854.AP
Walerianian etylu ≥98%
Walerianian etylu
Purity: 98%
CAS No.: 539-82-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 38°(100°F)
Refractive Index: 1.400
Melting Point: -92 to -90°
Boiling Point: 142-145°
Beilstein Reference: 1744680
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009479
Formuła:
C₇H₁₄O₂ MW: 130.19 g/mol Temp. Wrzenia: 142…145 °C Temp. topnienia: –92…–90 °C Gęstość: 0.874 Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009479 Numer CAS: 539-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-726-1 Jednostka: 3272 Klasyfikacja Merck : 12,10042 |