Drukuj
Oktanian metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14927.0025 8.14927.0100
8.14927.0025EA 152 PLN
8.14927.0025 8.14927.0100
Oktanian metylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Oktanian metylu
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 190 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,877 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009551
Numer CAS: 111-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-835-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.064 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 193 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (34.2 °C)
Flash Point 68 °C
Density 0.877 g/cm3 (20 °C)