Drukuj
Oktanian metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 299 PLN
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
Oktanian metylu 99%
Oktanian metylu
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temp. Wrzenia: 79 °C (12 mmHg)
Gęstość: 0,878 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Numer MDL: MFCD00009551
Numer CAS: 111-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-835-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g