Drukuj
Oktanian etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W244902-1KG-K W244902-20KG-K W244902-4KG-K
SIALW244902-1KG-KEA 364 PLN
SIALW244902-1KG-K SIALW244902-20KG-K SIALW244902-4KG-K
Oktanian etylu, Sigma-Aldrich®
Oktanian etylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009552
Numer CAS: 106-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-385-5
Klasyfikacja Merck : 13,03813