Drukuj
Oktanian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Caprylic acid ethyl ester, Octanoic acid ethyl ester, Ethyl caprylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
8.00202.0005EA 120 PLN
8.00202.0005 8.00202.0250 8.00202.9010
Oktanian etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Oktanian etylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 206
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009552
Numer CAS: 106-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-385-5
Klasyfikacja Merck : 13,03813
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.070 g/l (25 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Hill Formula C10H20O2
Chemical Formula CH3(CH2)6COOC2H5