Oktanian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-32-1
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4170
Odour: Ester-like
Melting Point: -47°
Boiling Point: 206-208°
Merck Reference: 14,3778
MDL No.: MFCD00009552
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 206…208 °C Temp. topnienia: –47 °C Gęstość: 0,872 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009552 Numer CAS: 106-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-385-5 Klasyfikacja Merck : 14,3778 |