Drukuj
Oktanian etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150510050 150511000 150515000
ACRO150510050EA 137 PLN
ACRO150510050 ACRO150511000 ACRO150515000
Oktanian etylu 99+%
Oktanian etylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 0,868 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009552
Numer CAS: 106-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-385-5
Klasyfikacja Merck : 13,03813
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.866 to 0.87
Acid value ≤1 mg KOH/g