Drukuj
Stearynian metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W504807-10KG W504807-1KG W504807-5KG W504807-SAMPLE
SIALW504807-10KGEA 3400 PLN
SIALW504807-10KG SIALW504807-1KG SIALW504807-5KG SIALW504807-SAMPLE
Stearynian metylu, Sigma-Aldrich®
Stearynian metylu
Formuła: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298.51 g/mol
Temp. Wrzenia: 355
Temp. topnienia: 37…39 °C
Gęstość: 1.007 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009005
Numer CAS: 112-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-990-4
Klasyfikacja Merck : 12,08959